CAS RN 204255-04-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Desacetil-5-Azido Oseltamivir, TRC
CAS: 204255-04-9 Fórmula molecular: C14 H24 N4 O3 Peso molecular (g/mol): 296.37 Sinónimo: 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-amino-5-azido-3-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, (3R,4R,5S)-,ethyl (3R,4R,5S)-4-amino-5-azido-3-(1-ethylpropoxy)cyclohexene-1-carboxylate Nombre IUPAC: etil (3R,4R,5S)-4-amino-5-azido-3-pentán-3-iloxiciclohexeno-1-carboxilato SMILES: CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](N)[C@H](C1)N=[N+]=[N-]