Learn More
N-Desacetil-5-Azido Oseltamivir, TRC
Código de producto. 30358544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358544 50 mg 50 miligramos
30349631 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28841550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204255-04-9
Fórmula molecular C14 H24 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 296.37
Sinónimo 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-amino-5-azido-3-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, (3R,4R,5S)-, ethyl (3R,4R,5S)-4-amino-5-azido-3-(1-ethylpropoxy)cyclohexene-1-carboxylate
Nombre IUPAC etil (3R,4R,5S)-4-amino-5-azido-3-pentán-3-iloxiciclohexeno-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](N)[C@H](C1)N=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desacetyl 5-Azido Oseltamivir
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24N4O3/c1-4-10(5-2)21-12-8-9(14(19)20-6-3)7-11(13(12)15)17-18-16/h8,10-13H,4-7,15H2,1-3H3/t11-,12+,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1848