CAS RN 20423-99-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
21-Desoxiprednisolona, TRC
CAS: 20423-99-8 Fórmula molecular: C21 H28 O4 Peso molecular (g/mol): 344.44 Sinónimo: Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-, (11β)-,Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17-dihydroxy- (7CI,8CI),(11β)-11,17-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione,21-Deoxyprednisolone,Deprodone,Desolone,11β,17-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione,21-Deoxyprednisolone Nombre IUPAC: (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-acetil-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-3-one SMILES: CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C