Learn More
21-Desoxiprednisolona, TRC
Código de producto. 30008086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008086 10 mg 10 miligramos
30007545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24985510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20423-99-8
Fórmula molecular C21 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 344.44
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17-dihydroxy- (7CI,8CI), (11β)-11,17-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Deoxyprednisolone, Deprodone, Desolone, 11β,17-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Deoxyprednisolone
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-acetil-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-3-one
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21-Deoxyprednisolone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h6,8,10,15-18,24-25H,4-5,7,9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1988
Porcentaje de pureza >95%