CAS RN 204205-19-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico del ácido (3E)-alfa-(2-clorofenil)-3-(2-etoxi-2-oxoetilideno)-4-hidroxi-1-piperidinacético (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (3E)-alfa-(2-clorofenil)-3-(2-etoxi-2-oxoetilideno)-4-hidroxi-1-piperidinacético (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.