Learn More
Éster metílico del ácido (3E)-alfa-(2-clorofenil)-3-(2-etoxi-2-oxoetilideno)-4-hidroxi-1-piperidinacético (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3E)-alpha-(2-Chlorophenyl)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-hydroxy-1-piperidineacetic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 204205-19-6 |
| Fórmula molecular | C18H22ClNO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22ClNO5/c1-3-25-16(22)10-12-11-20(9-8-15(12)21)17(18(23)24-2)13-6-4-5-7-14(13)19/h4-7,10,15,17,21H,3,8-9,11H2,1-2H3/b12-10+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1O)C(C(=O)OC)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2-clorofenil)-2-[(3E)-3-(2-etoxi-2-oxoetiliden)-4-hidroxipiperidin-1-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 367.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.1187 |