CAS RN 20319-27-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Cloruro de 3-((4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil)-5-(2-((hidroxi(fosfonooxi)fosforil)oxi)etil)-2-(1-hidroxietil)-4-metiltiazol-3-io, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Cloruro de 3-((4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil)-5-(2-((hidroxi(fosfonooxi)fosforil)oxi)etil)-2-(1-hidroxietil)-4-metiltiazol-3-io, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Cloruro de 3-((4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil)-5-(2-((hidroxi(fosfonooxi)fosforil)oxi)etil)-2-(1-hidroxietil)-4-metiltiazol-3-io, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.