Learn More
Cloruro de 3-((4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil)-5-(2-((hidroxi(fosfonooxi)fosforil)oxi)etil)-2-(1-hidroxietil)-4-metiltiazol-3-io, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-((hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl)oxy)ethyl)-2-(1-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium Chloride |
| CAS | 20319-27-1 |
| Fórmula molecular | C14 H23 N4 O8 P2 S . Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(1-Hydroxyethyl)thiamine Pyrophosphate, 2-(α-Hydroxyethyl)thiamine Pyrophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N4O8P2S.ClH/c1-8-12(4-5-25-28(23,24)26-27(20,21)22)29-14(9(2)19)18(8)7-11-6-16-10(3)17-13(11)15;/h6,9,19H,4-5,7H2,1-3H3,(H4-,15,16,17,20,21,22,23,24);1H |
| SMILES | [Cl-].CC(O)c1sc(CCOP(=O)(O)OP(=O)(O)O)c(C)[n+]1Cc2cnc(C)nc2N |
| Nombre IUPAC | Fosfato de hidrógeno y fosfono de 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-2-(1-hidroxietil)-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etilo; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 504.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.04 |