CAS RN 202824-32-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Fenil 3,4-O-(2,3-dimetoxibutan-2,3-diil)-1-tio-alfa-L-ramnopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Fenil 3,4-O-(2,3-dimetoxibutan-2,3-diil)-1-tio-alfa-L-ramnopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.