Learn More
Fenil 3,4-O-(2,3-dimetoxibutan-2,3-diil)-1-tio-alfa-L-ramnopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyl 3,4-O-(2,3-Dimethoxybutan-2,3-diyl)-1-thio-alpha-L-rhamnopyranoside |
| CAS | 202824-32-6 |
| Fórmula molecular | C18H26O6S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Phenyl 6-deoxy-3,4-O-[(1R,2R)-1,2-dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-1-thio-alpha-L-mannopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O6S/c1-11-14-15(24-18(3,21-5)17(2,20-4)23-14)13(19)16(22-11)25-12-9-7-6-8-10-12/h6-11,13-16,19H,1-5H3/t11-,13+,14-,15-,16-,17?,18?/m0/s1 |
| SMILES | COC1(C)O[C@H]2[C@H](C)O[C@@H](Sc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H]2OC1(C)OC |
| Nombre IUPAC | (4aS,5S,7S,8R,8aS)-2,3-dimetoxi-2,3,5-trimetil-7-fenilsulfanil-5,7,8,8a-tetrahidro-4aH-pirano[3,4-b][1,4]dioxin-8-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 370.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.145 |