CAS RN 202467-69-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido 3- (2S,4S)-1-(4-nitrobenciloxicarbonil)-4-mercaptopirrolidin-2-il]carbonil]amino]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 3- (2S,4S)-1-(4-nitrobenciloxicarbonil)-4-mercaptopirrolidin-2-il]carbonil]amino]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido 3- (2S,4S)-1-(4-nitrobenciloxicarbonil)-4-mercaptopirrolidin-2-il]carbonil]amino]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.