Learn More
Ácido 3- (2S,4S)-1-(4-nitrobenciloxicarbonil)-4-mercaptopirrolidin-2-il]carbonil]amino]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-((((2S,4S)-1-(4-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-mercaptopyrrolidin-2-yl)carbonyl)amino)benzoic Acid |
| CAS | 202467-69-4 |
| Fórmula molecular | C16 H24 N2 . C2 H2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S-cis)-2-[[(3-Carboxyphenyl)amino]carbonyl]-4-mercapto-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1-[(4-Nitrophenyl)methyl] Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2.C2H2O4/c1-3-10-18(11-4-2)12-9-14-13-17-16-8-6-5-7-15(14)16;3-1(4)2(5)6/h5-8,13,17H,3-4,9-12H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CCCN(CCC)CCc1c[nH]c2ccccc12.OC(=O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 334.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.189 |