CAS RN 202464-88-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-Mesilato rasagilino, TRC
CAS: 202464-88-8 Fórmula molecular: C13H17NO3S Peso molecular (g/mol): 267.34 Sinónimo: (1S)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine Mesylate,(S)-2,3-Dihydro-N-2-propynyl-1H-inden-1-amine Mesylate,TVP 1022 Mesylate; Nombre IUPAC: (S)-N-(Prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina Metanosulfonato SMILES: CS(=O)(=O)O.C#CCN[C@H]1CCC2=CC=CC=C12