Learn More
(S)-Mesilato rasagilino, TRC
Código de producto. 30133696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133696 5 mg 5 miligramos
30011276 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1260055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202464-88-8
Fórmula molecular C13H17NO3S
Peso molecular (g/mol) 267.34
Sinónimo (1S)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine Mesylate, (S)-2,3-Dihydro-N-2-propynyl-1H-inden-1-amine Mesylate, TVP 1022 Mesylate;
Nombre IUPAC (S)-N-(Prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina Metanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)O.C#CCN[C@H]1CCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Rasagiline Mesylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0929
Porcentaje de pureza >95%