CAS RN 202407-30-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Valina-13C5,15N, TRC
CAS: 202407-30-5 Fórmula molecular: 13C5H1115NO2 Peso molecular (g/mol): 123.1 Sinónimo: (+)-2-Amino-3-methylbutyric Acid-13C5,15N,(2S)-2-Amino-3-methylbutanoic Acid-13C5,15N,(S)-2-Amino-3-methylbutanoic Acid-13C5,15N,(S)-Valine-13C5,15N,(S)-α-Amino-β-methylbutyric Acid-13C5,15N,L-(+)-α-Aminoisovaleric Acid-13C5,15N,L-α-Amino-β-methylbutyric Acid-13C5,15N,NSC 76038-13C5,15N; SMILES: [15NH2][13C@@]([13C](O)=O)([H])[13CH]([13CH3])[13CH3]