Learn More
L-Valina-13C5,15N, TRC
Código de producto. 30136689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136689 50 mg 50 miligramos
30011648 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09420750MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202407-30-5
Fórmula molecular 13C5H1115NO2
Peso molecular (g/mol) 123.1
Sinónimo (+)-2-Amino-3-methylbutyric Acid-13C5,15N, (2S)-2-Amino-3-methylbutanoic Acid-13C5,15N, (S)-2-Amino-3-methylbutanoic Acid-13C5,15N, (S)-Valine-13C5,15N, (S)-α-Amino-β-methylbutyric Acid-13C5,15N, L-(+)-α-Aminoisovaleric Acid-13C5,15N, L-α-Amino-β-methylbutyric Acid-13C5,15N, NSC 76038-13C5,15N;
SMILES [15NH2][13C@@]([13C](O)=O)([H])[13CH]([13CH3])[13CH3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine-13C5,15N
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0928
Porcentaje de pureza >95%