CAS RN 202406-87-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Asparagina-13C4, 15N2 Hidrato, TRC
CAS: 202406-87-9 Fórmula molecular: 13C4H815N2O3 H2O Peso molecular (g/mol): 138.081802 Sinónimo: L-Asparagine-13C4-15N2, monohydrate (9CI),L-Asparagine-1,2,3,4-13C4-N,N2-15N2 hydrate (1:1),(2S)-2,4-Di(amino-15N)-4-oxobutanoic-1,2,3,4-13C4 acid hydrate (1:1),(S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid-13C4,15N2 monohydrate,L-Asparagine-13C4,15N2 monohydrate SMILES: O=[13C](O)[13C@@H]([15NH2])[13CH2][13C]([15NH2])=O.O