Learn More
L-Asparagina-13C4, 15N2 Hidrato, TRC
Código de producto. 30135619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
0.5 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
0.50 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135619 0.25 mg 0.25 miligramo
30134285 0.5 mg 0.50 miligramo
30007516 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7900380.25MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202406-87-9
Fórmula molecular 13C4H815N2O3 H2O
Peso molecular (g/mol) 138.081802
Sinónimo L-Asparagine-13C4-15N2, monohydrate (9CI), L-Asparagine-1,2,3,4-13C4-N,N2-15N2 hydrate (1:1), (2S)-2,4-Di(amino-15N)-4-oxobutanoic-1,2,3,4-13C4 acid hydrate (1:1), (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid-13C4,15N2 monohydrate, L-Asparagine-13C4,15N2 monohydrate
SMILES O=[13C](O)[13C@@H]([15NH2])[13CH2][13C]([15NH2])=O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Asparagine-13C4, 15N2 Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.25 mg
Porcentaje de pureza >95%