CAS RN 202406-50-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Triptófano-13C11-15N2, TRC
CAS: 202406-50-6 Fórmula molecular: 13C11H1215N2O2 Peso molecular (g/mol): 217.13 Sinónimo: L-Tryptophan-carboxy,α,β,2,3,3a,4,5,6,7,7a-13C11-Nα,N1-15N2,L-Tryptophan-13C11-15N2 (9CI) SMILES: [15NH2][13C@H]([13C](O)=O)[13CH2][13C]1=[13CH][15NH][13C]2=[13C]1[13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2