Learn More
L-Triptófano-13C11-15N2, TRC
Código de producto. 30011485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011485 2.5 mg 2.50 miligramo
30004431 10 mg 10 miligramos
30004758 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2024062.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202406-50-6
Fórmula molecular 13C11H1215N2O2
Peso molecular (g/mol) 217.13
Sinónimo L-Tryptophan-carboxy,α,β,2,3,3a,4,5,6,7,7a-13C11-Nα,N1-15N2, L-Tryptophan-13C11-15N2 (9CI)
SMILES [15NH2][13C@H]([13C](O)=O)[13CH2][13C]1=[13CH][15NH][13C]2=[13C]1[13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2
Tekniske data
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan-13C11-15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1209
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.