CAS RN 202326-55-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Acrilonitrilo-13C3 (estabilizado con 35-45 ppm de 4-hidroxianisol (H750015)), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Acrilonitrilo-13C3 (estabilizado con 35-45 ppm de 4-hidroxianisol (H750015)), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.