Learn More
Acrilonitrilo-13C3 (estabilizado con 35-45 ppm de 4-hidroxianisol (H750015)), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylonitrile 13C3 |
| CAS | 202326-55-4 |
| Fórmula molecular | 13C3 H3 N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Propenenitrile-1,2,3-13C3 (9CI), Acrylonitrile-1,2,3-13C3, Acrylonitrile-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1,2+1,3+1 |
| SMILES | [13CH2]=[13CH][13C]#N |
| Nombre IUPAC | (1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 56.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 56.0366 |