CAS RN 202114-47-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
2
D-Ribosa-13C5, TRC
CAS: 202114-47-4 Fórmula molecular: 13C5H10O5 Peso molecular (g/mol): 155.09 Sinónimo: Ribose-13C5,D-(-)-Ribose-13C5,D-[UL-13C5]-Ribose; Nombre IUPAC: (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxi(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})pentanal SMILES: O[13C@H]1[13C@@H](O)[13CH](O)O[13C@@H]1[13CH2]O