Learn More
D-Ribosa-13C5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Ribose-13C5 |
| CAS | 202114-47-4 |
| Fórmula molecular | 13C5H10O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ribose-13C5, D-(-)-Ribose-13C5, D-[UL-13C5]-Ribose; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | O[13C@H]1[13C@@H](O)[13CH](O)O[13C@@H]1[13CH2]O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxi(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})pentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 155.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0696 |