Learn More
D-Ribosa-13C5, TRC
Código de producto. 30179627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179627 100 mg 100 miligramos
30179466 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR417521100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202114-47-4
Fórmula molecular 13C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 155.09
Sinónimo Ribose-13C5, D-(-)-Ribose-13C5, D-[UL-13C5]-Ribose;
Nombre IUPAC (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxi(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})pentanal
SMILES O[13C@H]1[13C@@H](O)[13CH](O)O[13C@@H]1[13CH2]O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ribose-13C5
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0696