CAS RN 20195-13-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster octílico octílico de ácido fosfórico, TRC
CAS: 20195-13-5 Fórmula molecular: C12H27O4P Peso molecular (g/mol): 266.32 Sinónimo: Ethyl Octyl Phosphate ((EtO)2(C8H17O)PO) (6CI,7CI),O,O-Diethyl O-octyl Phosphate,Octyl Diethyl Phosphate Nombre IUPAC: Dietilo octil fosfato SMILES: CCCCCCCCOP(=O)(OCC)OCC