Learn More
Éster octílico octílico de ácido fosfórico, TRC
Código de producto. 30423000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423000 50 mg
30419179 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP35948050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20195-13-5
Fórmula molecular C12H27O4P
Peso molecular (g/mol) 266.32
Sinónimo Ethyl Octyl Phosphate ((EtO)2(C8H17O)PO) (6CI,7CI), O,O-Diethyl O-octyl Phosphate, Octyl Diethyl Phosphate
Nombre IUPAC Dietilo octil fosfato
SMILES CCCCCCCCOP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid Diethyl Octyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14-5-2)15-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1647