CAS RN 2016864-46-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ AZ 1729
FFA2 allosteric agonist; displays bias for the Gi signaling pathway