CAS RN 201595-67-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido succínico-13C4, TRC
CAS: 201595-67-7 Fórmula molecular: 13C4H6O4 Peso molecular (g/mol): 122.06 Sinónimo: Butanedioic Acid-13C4,1,2-Ethanedicarboxylic Acid-13C4,1,4-Butanedioic Acid-13C4,A 12084-13C4,Amber Acid-13C4,Asuccin-13C4,Dihydrofumaric Acid-13C4,Katasuccin-13C4,NSC 106449-13C4,NSC 25949-13C4,Wormwood Acid-13C4,Yantar-antitox-13C4; SMILES: O=[13C](O)[13C]([HH])[13C]([HH])[13C](O)=O