Learn More
Ácido succínico-13C4, TRC
Código de producto. 30134350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134350 25 mg 25 miligramos
30003390 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68876725MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201595-67-7
Fórmula molecular 13C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 122.06
Sinónimo Butanedioic Acid-13C4, 1,2-Ethanedicarboxylic Acid-13C4, 1,4-Butanedioic Acid-13C4, A 12084-13C4, Amber Acid-13C4, Asuccin-13C4, Dihydrofumaric Acid-13C4, Katasuccin-13C4, NSC 106449-13C4, NSC 25949-13C4, Wormwood Acid-13C4, Yantar-antitox-13C4;
SMILES O=[13C](O)[13C]([HH])[13C]([HH])[13C](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic Acid-13C4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1