CAS RN 201595-65-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Fructosa-13C6, TRC
CAS: 201595-65-5 Fórmula molecular: 13C6 H12 O6 Peso molecular (g/mol): 186.11 Sinónimo: D-Fructose-1,2,3,4,5,6-13C6,D-Fructose-13C6 (9CI),D-[1,2,3,4,5,6-13C6]Fructose,D-[13C6]Fructose Nombre IUPAC: (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-penthidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hexan-2-one SMILES: O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C](=O)[13CH2]O