Learn More
D-Fructosa-13C6, TRC
Código de producto. 30137976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137976 25 mg 25 miligramos
17999984 100 mg 100 miligramos
17918494 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF79254625MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201595-65-5
Fórmula molecular 13C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 186.11
Sinónimo D-Fructose-1,2,3,4,5,6-13C6, D-Fructose-13C6 (9CI), D-[1,2,3,4,5,6-13C6]Fructose, D-[13C6]Fructose
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-penthidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hexan-2-one
SMILES O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C](=O)[13CH2]O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Fructose-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0835
Porcentaje de pureza >95%