CAS RN 201595-62-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Fúmarico-13C4, TRC
CAS: 201595-62-2 Fórmula molecular: 13C4H4O4 Peso molecular (g/mol): 120.04 Sinónimo: (2E)-2-Butenedioic Acid-13C4,(2E)-But-2-enedioic Acid-13C4,(E)-2-Butenedioic Acid-13C4,2-(E)-Butenedioic Acid-13C4,(E)-Butenedioic Acid-13C4,Allomaleic Acid-13C4,Bakeshure 451-13C4,Bakeshure 470-13C4,Boletic Acid-13C4,FC 33-13C4,Lichenic Acid-13C4,NSC 2752-13C4,Petrom-13C4,trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid-13C4,trans-2-Butenedioic Acid-13C4,trans-Butenedioic Acid-13C4; SMILES: O=[13C](O)/[13C]([H])=[13C]([H])/[13C](O)=O