Learn More
Ácido Fúmarico-13C4, TRC
Product Code. 30007857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30007857 10 mg 10 miligramos
30004625 1 mg 1 miligramo
30005249 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30007857 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF50038210MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 201595-62-2
Fórmula molecular 13C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 120.04
Sinónimo (2E)-2-Butenedioic Acid-13C4, (2E)-But-2-enedioic Acid-13C4, (E)-2-Butenedioic Acid-13C4, 2-(E)-Butenedioic Acid-13C4, (E)-Butenedioic Acid-13C4, Allomaleic Acid-13C4, Bakeshure 451-13C4, Bakeshure 470-13C4, Boletic Acid-13C4, FC 33-13C4, Lichenic Acid-13C4, NSC 2752-13C4, Petrom-13C4, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid-13C4, trans-2-Butenedioic Acid-13C4, trans-Butenedioic Acid-13C4;
SMILES O=[13C](O)/[13C]([H])=[13C]([H])/[13C](O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Fumaric Acid-13C4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1,3+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0244
Porcentaje de pureza >95%