accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COHOCl

CAS RN 2012-74-0

IUPAC Nombre: 2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Sinónimos: 2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Peso molecular (g/mol): 212.67
Fórmula molecular: C11H13ClO2
InChi Key: VTJMSIIXXKNIDJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)C(C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados