Learn More
Ácido 2-(4-clorofenil)-3-metilbutanoico, TRC
Código de producto. 30138380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138380 2.5 g 2.50 g
30137090 5 g 5 g
30012497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3754282.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2012-74-0
Fórmula molecular C11 H13 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 212.67
Sinónimo Butyric acid, 2-(p-chlorophenyl)-3-methyl- (7CI,8CI), 4-Chloro-α-(1-methylethyl)benzeneacetic acid, (RS)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, (RS)-Fenvaleric acid, (±)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid, (±)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, (±)-2-(4-Chlorophenyl)isovaleric acid, (±)-2-(p-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, (±)-Fenvaleric acid, (±)-α-Isopropyl-4-chlorophenylacetic acid, 2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid, 2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, 2-(4-Chlorophenyl)isovaleric acid, 2-(p-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid, 4-Chloro-α-isopropylbenzeneacetic acid, 4-Chloro-α-isopropylphenylacetic acid, Racemic fenvaleric acid, dl-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenilo)-3-ácido metilbutanoico
SMILES CC(C)C(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenvalerate free acid metabolite
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0604