accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSONH3CCH3CH3CH3

CAS RN 2008-41-5

IUPAC Nombre: N,N-bis(2-methylpropyl)(ethylsulfanyl)formamide
Sinónimos: sutan butilate (substance) butilate stauffer R-1910 caswell no. 434A diisocarb sutar' 85 E genate epa pesticide chemical code 041405 C11H23nos
Peso molecular (g/mol): 217.37
Fórmula molecular: C11H23NOS
InChi Key: BMTAFVWTTFSTOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCSC(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
Concentración 
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados