Learn More
Butilato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309198 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309198 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010160AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butylate
CAS 2008-41-5
Nombres de analitos o componentes Butylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H23 N O S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C11H23NOS/c1-6-14-11(13)12(7-9(2)3)8-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
SMILES CCSC(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
Nombre IUPAC N,N-bis(2-metilpropil)carbamotioato de S-etilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 217.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.15 g/mol