Learn More
Método 634 de la EPA Mezcla de carbamatos 395 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylate∣Cycloate∣EPTC∣Molinate∣Pebulate∣Vernolate |
| CAS | 2008-41-5, 1134-23-2, 759-94-4, 2212-67-1, 1114-71-2, 1929-77-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Butylate∣Cycloate∣EPTC∣Molinate∣Pebulate∣Vernolate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Butylate 1000 μg/mL∣Cycloate 1000 μg/mL∣EPTC 1000 μg/mL∣Molinate 1000 μg/mL∣Pebulate 1000 μg/mL∣Vernolate 1000 μg/mL |