CAS RN 20073-13-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac-trans Éster Metílico de Ácido Jasmónico, TRC
CAS: 20073-13-6 Fórmula molecular: C13H20O3 Peso molecular (g/mol): 224.3 Sinónimo: (1R,2R)-rel-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentaneacetic Acid Methyl Ester,(Z)-trans-(+/-)-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentaneacetic Acid Methyl Ester,(+/-)-Methyl Jasmonate,[1alpha,2beta(Z)]-3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid Methyl Ester,Jasmoneige,Methyl DL-Jasmonate,Methyl dl-Jasmonate; Nombre IUPAC: metalo 2-[rac-(1R,2R)-3-oxo-2-[rac-(Z)-pent-2-enil]ciclopentiloacetato SMILES: CC\C=C/CC1C(CC(=O)OC)CCC1=O