Learn More
rac-trans Éster Metílico de Ácido Jasmónico, TRC
Código de producto. 30133302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133302 50 mg 50 miligramos
30007257 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ21053050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20073-13-6
Fórmula molecular C13H20O3
Peso molecular (g/mol) 224.3
Sinónimo (1R,2R)-rel-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentaneacetic Acid Methyl Ester, (Z)-trans-(+/-)-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentaneacetic Acid Methyl Ester, (+/-)-Methyl Jasmonate, [1alpha,2beta(Z)]-3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid Methyl Ester, Jasmoneige, Methyl DL-Jasmonate, Methyl dl-Jasmonate;
Nombre IUPAC metalo 2-[rac-(1R,2R)-3-oxo-2-[rac-(Z)-pent-2-enil]ciclopentiloacetato
SMILES CC\C=C/CC1C(CC(=O)OC)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-trans Jasmonic Acid Methyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/t10-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1412