CAS RN 2005-04-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(4-Cloro-Benzhidril)-4-Nitroso-Piporazina, TRC
CAS: 2005-04-1 Fórmula molecular: C17 H18 Cl N3 O Peso molecular (g/mol): 315.8 Sinónimo: Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-nitroso-,Piperazine, 1-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-4-nitroso- (7CI,8CI),1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-nitrosopiperazine,1-(4-Chloro-benzhydryl)-4-nitroso-piperazine,1-[(4-Chlorophenyl)Phenylmethyl]-4-Nitrosopiperazine,N-Nitroso Hydroxyzine Impurity; Nombre IUPAC: 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-4-nitrosopiperazina SMILES: Clc1Ccc(Cc1)C(N2Ccn(Cc2)N=O)C3Ccccc3