Learn More
1-(4-Cloro-Benzhidril)-4-Nitroso-Piporazina, TRC
Código de producto. 30180241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180241 25 mg 25 miligramos
30179797 100 mg 100 miligramos
30180022 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC12054025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2005-04-1
Fórmula molecular C17 H18 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 315.8
Sinónimo Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-nitroso-, Piperazine, 1-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-4-nitroso- (7CI,8CI), 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-nitrosopiperazine, 1-(4-Chloro-benzhydryl)-4-nitroso-piperazine, 1-[(4-Chlorophenyl)Phenylmethyl]-4-Nitrosopiperazine, N-Nitroso Hydroxyzine Impurity;
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-4-nitrosopiperazina
SMILES Clc1Ccc(Cc1)C(N2Ccn(Cc2)N=O)C3Ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18ClN3O/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-10-12-21(19-22)13-11-20/h1-9,17H,10-13H2
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1138