CAS RN 2003260-55-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
NCGC00244536, MedChemExpress
MedChemExpress NCGC00244536 is a potent KDM4B inhibitor with an IC50 of 10 nM.