Learn More
NCGC00244536, MedChemExpress
Código de producto. 16496297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496297 5 mg 5 miligramos
16479986 50 mg 50 miligramos
16464686 100 mg 100 miligramos
16453578 10 mg 10 miligramos
16410909 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101799
MedChemExpress NCGC00244536 is a potent KDM4B inhibitor with an IC50 of 10 nM.
NCGC00244536 is a potent KDM4B inhibitor with an IC50 of 10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NCGC00244536
CAS 2003260-55-5
Color Yellowish Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22N2O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo KDM4B Inhibitor B3
Información de solubilidad DMSO : 36.67 mg/mL (95.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(C3=CC(O)=C4N=CC=CC4=C3)=C2
Peso molecular (g/mol) 382.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.45
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death