accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NFOOOHHCl

CAS RN 200006-08-2

IUPAC Nombre: 2-[(3-{[1,1'-biphenyl]-4-yloxy}-3-(4-fluorophenyl)propyl)(methyl)amino]acetic acid hydrochloride
Sinónimos: [(3-{[1,1'-biphenyl]-4-yloxy}-3-(4-fluorophenyl)propyl)(methyl)amino]acetic acid hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 429.92
Fórmula molecular: C24H25ClFNO3
InChi Key: RPDGSZCYSJWQEE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CN(CCC(OC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(F)C=C1)CC(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados