Learn More
Tocris Bioscience™ ALX 5407 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18064822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18064822 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18064822 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1757/10
Selective non-transportable GlyT1 inhibitor
Selective non-transportable inhibitor of the glycine transporter GlyT1 (IC50 values are 3 nM and > 100 μM for human GlyT1c and GlyT2 respectively). Does not recognize other glycine sites, including the glycine site on the NMDA receptor (IC50 > 100 μM).
Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ALX 5407 hydrochloride
CAS 200006-08-2
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C24H25ClFNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.92
Pureza >98%
Peso molecular 429.916