CAS RN 1997-73-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
9-Bromo-6Alfa-fluoro-11Beta,17,21-trihidroxi-16Alfa-metil-pregna-1,4-dieno-3,20-diona 21-Acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
9-Bromo-6Alfa-fluoro-11Beta,17,21-trihidroxi-16Alfa-metil-pregna-1,4-dieno-3,20-diona 21-Acetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.