Learn More
9-Bromo-6Alfa-fluoro-11Beta,17,21-trihidroxi-16Alfa-metil-pregna-1,4-dieno-3,20-diona 21-Acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Bromo-6alpha-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| CAS | 1997-73-5 |
| Fórmula molecular | C24H30BrFO6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-6-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Acetoxy-9-bromo-6alpha-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30BrFO6/c1-12-7-15-16-9-18(26)17-8-14(28)5-6-21(17,3)23(16,25)19(29)10-22(15,4)24(12,31)20(30)11-32-13(2)27/h5-6,8,12,15-16,18-19,29,31H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-bromo-6-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 513.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 512.121 |