accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 199528-28-4

IUPAC Nombre: 4'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Sinónimos: 4'-(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 265.21
Fórmula molecular: C14H8F3O2
InChi Key: BJKGBAVGLRYCTK-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados